Få mere at vide
Antimony potassium tartrate trihydrate, ACS, 99.0-103.0%
Artikelnummer. 11378568
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11378568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040619.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 28300-74-5 | C8H4K2O12Sb2·3H2O
Antimonkaliumtartrattrihydrat bruges som et antiparasitisk middel, der anvendes til behandling af schistosomiasis og leishmaniasis.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28300-74-5
Molekylær formel C8H4K2O12Sb2·3H2O
MDL nummer MFCD00148863
Synonym Potassium antimonyl tartrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony potassium tartrate trihydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.0-103.0%
Opløselighedsinformation Soluble in water and glycerine. Insoluble in ethanol.
Formel vægt 667.87 (613.82 Anhydrous)
Grad ACS
Tæthed 2.6 g/cm3
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony potassium tartrate trihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium antimonyltartarate sesquihydrate