Få mere at vide
Antimon kaliumtarrathydrat, 98%
Artikelnummer. 11434243
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434243 100 g 100g
11444243 500 g 500g
11454243 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11434243 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10889.22
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 331753-56-1 | C8H4K2O12Sb2 | 613,83 g/mol
Antimonkaliumtartrathydrat er en forbindelse, der anvendes til behandling af schistosomiasis. Det bruges også i tekstilindustrien til at hjælpe med at binde visse farvestoffer til stoffer. Det finder anvendelse i medicin som et slimløsende middel og et kvalmemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Antimonkaliumtartrathydrat er en forbindelse, der anvendes til behandling af schistosomiasis. Det bruges også i tekstilindustrien til at hjælpe med at binde visse farvestoffer til stoffer. Det finder anvendelse i medicin som et slimløsende middel og et kvalmemiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol.
Noter
Inkompatibel med mineralsyrer, stærke baser, carbonater, bly, sølvsalte og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 331753-56-1
Molekylær formel C8H4K2O12Sb2
Molekylvægt (g/mol) 613.83
MDL nummer MFCD00148863
InChI nøgle GUJUCWZGYWASLH-UHFFFAOYNA-J
Synonym potassium antimony tartrate hydrate, potassium antimony iii tartrate hydrate, acmc-20ajv8, antimony 3+ potassium hydrate ditartrate
IUPAC navn dikalium-5,11-dioxo-2,6,8,12,13,14-hexaoxa-1,7-distibatricyclo[8.2.1.14,7]tetradecan-3,9-dicarboxylat
SMIL [K+].[K+].[O-]C(=O)C1O[Sb]2OC(C(O[Sb]3OC1C(=O)O3)C([O-])=O)C(=O)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony potassium tartrate hydrate
Tæthed 2.607 g/mL
Analyseprocentområde 98%
Mængde 100 g
FN nummer UN1551
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol.
Formel vægt 613,82 (anhydr)
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium antimonyl tartrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.