Få mere at vide
Antimon, plasma standardopløsning, Specpure™ , Sb 1000mug/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427385
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 15427385
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047103.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sb in 30% HCl
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel Sb in 30% HCl
MDL nummer MFCD00134030
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony, plasma standard solution, Specpure™
Lugt Acidic
Fysisk form Væske
Koncentration Sb 1000mug/ml
FN nummer UN1789
Mængde 50 mL