Få mere at vide
Antimony, plasma standard solution, Specpure™ Sb 1000μg/mL
Artikelnummer. 11308828
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11308828 50 mL 50ml
11318828 100 mL 100ml
11410421 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11308828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041682.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
Molekylær formel Sb in H2O/tartaric acid/tr. HNO3
MDL nummer MFCD00134030
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony, plasma standard solution, Specpure™
Fysisk form Væske
Koncentration Sb 1000 μg/mL
Mængde 50 mL