Få mere at vide
Antimonpentasulfid, ren
Artikelnummer. 15274218 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15274218 250 g 250g
15265076 50 g 50g
15264218 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15274218 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 330412500
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 1315-04-4 | S5Sb2 | 403,82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1315-04-4
Molekylær formel S5Sb2
Molekylvægt (g/mol) 403.82
MDL nummer MFCD00016321
InChI nøgle PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony pentasulfide, antimony v sulfide, antimony red, antimonic sulfide, antimonial saffron, antimony sulfide sb2s5, antimony sulfide golden, golden antimony sulfide, diantimony pentasulphide, goldschwefel
PubChem CID 16683083
IUPAC navn [bis(sulfanyliden)-$l^{5}-stibanyl]sulfanyl-bis(sulfanyliden)-$l^{5}-stibane
SMIL S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
Specifications
Kemisk navn eller materiale Antimony pentasulfide
Mængde 250 g
Lineær formel Sb2S5
Merck Index 15,688
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 403.83
Procent renhed ≥54% (SB)
Grad Ren