Få mere at vide
Antimony pentasulfide, pure
Artikelnummer. 15264218 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 15264218
Brand: Thermo Scientific Acros 330410010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1315-04-4 | S5Sb2 | 403.82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1315-04-4
Molekylær formel S5Sb2
Molekylvægt (g/mol) 403.82
MDL nummer MFCD00016321
InChI nøgle PPKVREKQVQREQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony pentasulfide, antimony v sulfide, antimony red, antimonic sulfide, antimonial saffron, antimony sulfide sb2s5, antimony sulfide golden, golden antimony sulfide, diantimony pentasulphide, goldschwefel
PubChem CID 16683083
IUPAC navn [bis(sulfanyliden)-$l^{5}-stibanyl]sulfanyl-bis(sulfanyliden)-$l^{5}-stibane
SMIL S=[Sb](=S)S[Sb](=S)=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony pentasulfide
Mængde 1 kg
Lineær formel Sb2S5
Merck Index 15,688
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 403.83
Procent renhed ≥54% (Sb)
Grad Ren