Få mere at vide
Antimonklump, polykrystallinsk, Puratronic™, 99,9999% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Antimony lump |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Form | Lump |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| IUPAC navn | distibyne |
| Procent renhed | 99.9999% |
| Grad | Puratronic |