Få mere at vide
Antimon-klump, 1,25 cm (0,49 tommer) & ned, 99,5% (metalbasis)
Product Code. 11346787
Change view
Click to view available options
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Unit Size:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11346787 2 kg 2kg
11326787 100 g 100g
11336787 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11346787 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010095.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Add to basket
CAS: 7440-36-0 | SB | 121,76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-36-0
Molekylær formel Sb
Molekylvægt (g/mol) 121.76
MDL nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI nøgle WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMIL [Sb]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Antimony
Farve Sølv til grå
Udseende Fast stof i forskellige former
Mængde 2 kg
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,5 % (metalbasis)
IUPAC navn antimon