Få mere at vide
Antimony lump, 1.25cm (0.49in) & down, 99.5% (metals basis) Artikelnummer.: 11336787
Antimony lump, 1.25cm (0.49in) & down, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11336787
500 g, 500g
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11336787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010095.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-36-0
Molekylær formel Sb
Molekylvægt (g/mol) 121.76
MDL nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI nøgle WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes germanVis mereVis mindre
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
SMIL [Sb]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony
Farve Sølv til grå
Udseende Solid in various forms
Mængde 500 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.5% (Metals basis)
Form Lump
IUPAC navn antimon
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerW03H027 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer010095.36,010095.A3,010095.22
PartinummerE24L48 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer010095.36,010095.A3,010095.22
PartinummerJ23K41 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer010095.36,010095.A3,010095.22
PartinummerH30K26 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer010095.36,010095.A3,010095.22
PartinummerH08M01 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer010095.36,010095.A3,010095.22
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Antimony lump, 1.25cm (0.49in) & down, 99.5% (metals basis) >