Få mere at vide
Antimonbarre, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450957
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15450957 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 15450957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 000030.A1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony ingot
CAS 7440-36-0
Mængde 1 kg
Lugt Lugtfri
Form Inggot
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Sb
MDL nummer MFCD00011211 MFCD00134030
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
InChI nøgle WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Sb]
IUPAC navn antimon
Molekylvægt (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
Procent renhed 99.99%