Få mere at vide
Antimony(III) telluride, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7076353
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11313358
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036282.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
For vacuum deposition. Activator in glass industry. Paints and Adhesives industries. Pigments, Ceramic frites. As semiconductor material, it has a large thermoelectric effect and is therefore used in solid state refrigerators. | CAS: 1327-50-0 | Sb2Te3 | 626.32 g/mol
Til vakuumaflejring. Aktivator i glasindustrien. Malings- og klæbemiddelindustrien. Pigmenter, keramiske frites. Som halvledermateriale har det en stor termoelektrisk effekt og bruges derfor i solid state-køleskabe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1327-50-0
Molekylær formel Sb2Te3
Molekylvægt (g/mol) 626.32
MDL nummer MFCD00016320
InChI nøgle BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
PubChem CID 6369653
IUPAC navn tellanylidenantimon; tellur
SMIL [Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) telluride
Smeltepunkt 629°C
Fysisk form Lump
Mængde 10 g
FN nummer UN1549
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 626.3
Procent renhed 99.999%
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 6.5
Tæthed 6.5