Få mere at vide
Antimon(III) tellurid, 99,999% (metalbasis)
Artikelnummer. 15442577
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Conditionnement
15442577 50 g 50g
15432577 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15442577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045922.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1327-50-0 | Sb2Te3 | 626,32 g/mol
Antimon(III)-tellurid anvendes som både n-type og p-type halvledere i forbindelse med passende dopingmiddel. Det reagerer med germaniumtellurid og danner det pseudobinære intermetalliske system. Det bruges i solid state-køleskabe på grund af dets store termoelektriske effekt. Yderligere er det en aktiv komponent i termoelektriske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1327-50-0
Molekylær formel Sb2Te3
Molekylvægt (g/mol) 626.32
MDL nummer MFCD00016320
InChI nøgle BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
PubChem CID 6369653
IUPAC navn tellanylidenantimon; tellur
SMIL [Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Antimony (III) telluride
Smeltepunkt 629 °C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 6.5 g/mL
FN nummer UN1549
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 626.3
Procent renhed 99.999%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.