Få mere at vide
Antimony(III) telluride, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 15432577
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432577 10 g 10g
15442577 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15432577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045922.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1327-50-0 | Sb2Te3 | 626.32 g/mol
Antimon(III)-tellurid anvendes som både n-type og p-type halvledere i forbindelse med passende dopingmiddel. Det reagerer med germaniumtellurid og danner det pseudobinære intermetalliske system. Det bruges i solid state-køleskabe på grund af dets store termoelektriske effekt. Yderligere er det en aktiv komponent i termoelektriske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1327-50-0
Molekylær formel Sb2Te3
Molekylvægt (g/mol) 626.32
MDL nummer MFCD00016320
InChI nøgle BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
PubChem CID 6369653
IUPAC navn tellanylidenantimon; tellur
SMIL [Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony (III) telluride
Smeltepunkt 629°C
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1549
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 626.3
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Tæthed 6.5 g/mL