Få mere at vide
Antimon(III)sulfid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges i glittersammensætninger, springvandssammensætninger, flashpulver og vulkaniserende gummi. Det bruges i produktionen af rubinfarvet glas og i plast, som brandhæmmende middel, i sprængstoffer, tændstikker og fyrværkeri. Det kan bruges til at fremstille en række thioantimonholdige salte og Schlippes salt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) sulfide |
| Smeltepunkt | 550°C |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 2 g |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| FN nummer | UN1549 |
| Merck Index | 14,713 |
| Formel vægt | 339.68 |
| Procent renhed | 99.999% |