Få mere at vide
Antimon(III)sulfid, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Antimon(III)sulfid er fremstillet til brug i sikkerhedstændstikker, militærammunition, sprængstoffer og fyrværkeri. Det bruges også i produktionen af rubinfarvet glas og i plast som et flammehæmmer. Det er en halvleder med et direkte båndgab på 1,8-2,5 eV. Med passende doping kan materialer af typen p og n fremstilles.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) sulfide |
| Smeltepunkt | 550°C |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN1549 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 339.68 |
| Procent renhed | 99.999% |
| Emballage | Glasflaske |