Få mere at vide
Antimony(III) sulfide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-7051059
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11383938
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040371.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vakuumaflejring
Antimontrisulfid bruges til fremstilling af pyroteknik og som gult pigment til glas og porcelæn. I vakuumaflejring. Anvendes til fremstilling af Vermilion eller gult pigment, til antimonsalte, slaghætter, camouflagemaling og i rubinglas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1345-04-6
Molekylær formel S3Sb2
Molekylvægt (g/mol) 339.70
MDL nummer MFCD00011217
InChI nøgle NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diantimon(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) sulfide
Smeltepunkt 550°C
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1549
Merck Index 14,713
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in concentrated acids.
Formel vægt 339.68
Procent renhed 99.9%