Få mere at vide
Antimony(III) sulfide, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Antimontrisulfid bruges til fremstilling af pyroteknik og som gult pigment til glas og porcelæn. I vakuumaflejring. Anvendes til fremstilling af Vermilion eller gult pigment, til antimonsalte, slaghætter, camouflagemaling og i rubinglas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) sulfide |
| Smeltepunkt | 550°C |
| Fysisk form | Pieces |
| Mængde | 250 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN1549 |
| Merck Index | 14,713 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in concentrated acids. |
| Formel vægt | 339.68 |
| Procent renhed | 99.9% |