Få mere at vide
Antimony(III) sulfide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11383938
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383938 10 g 10g
11373938 50 g 50g
11393938 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11383938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040371.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vakuumaflejring
Antimontrisulfid bruges til fremstilling af pyroteknik og som gult pigment til glas og porcelæn. I vakuumaflejring. Anvendes til fremstilling af Vermilion eller gult pigment, til antimonsalte, slaghætter, camouflagemaling og i rubinglas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1345-04-6
Molekylær formel S3Sb2
Molekylvægt (g/mol) 339.70
MDL nummer MFCD00011217
InChI nøgle NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diantimon(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) sulfide
Smeltepunkt 550°C
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1549
Merck Index 14,713
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in concentrated acids.
Formel vægt 339.68
Procent renhed 99.9%