Få mere at vide
Antimony(III) sulfide, 98%
Artikelnummer. 10082930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10082930 500 g Glasflaske 500g
10066143 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10082930 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223595000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1345-04-6 | S3Sb2 | 339.70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1345-04-6
Molekylær formel S3Sb2
Molekylvægt (g/mol) 339.70
MDL nummer MFCD00011217
InChI nøgle NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Antimony trisulfide
IUPAC navn diantimon(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1150°C
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) sulfide
Smeltepunkt 550°C
Navn note 98%
Farve Grå til sort
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (Sb2S3)
Lineær formel Sb2S3
Merck Index 15, 701
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. hcl and alkali hydroxides,soluble in alcohol,soluble in amminium hydrogen sulfide,insoluble in acetic acid
Formel vægt 339.67
Procent renhed 98%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) sulfide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.