Tekniske data
| Kogepunkt | 1150°C |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) sulfide |
| Smeltepunkt | 550°C |
| Navn note | 98% |
| Farve | Grå til sort |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (Sb2S3) |
| Lineær formel | Sb2S3 |
| Merck Index | 15, 701 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Antimony(III) sulfide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.