Få mere at vide
Antimon(III)sulfid, 98% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Den er fremstillet til brug i sikkerhedstændstikker, militær ammunition, sprængstoffer og fyrværkeri. Det bruges også i produktionen af rubinfarvet glas og i plast som et flammehæmmer. percussion caps, camouflage maling, rubin glas
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) sulfide |
| Smeltepunkt | 550°C |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 98.0% min (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in HCl with H2S evolution |
| Formel vægt | 339.68 |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Black powder |
| Vis mere |