Få mere at vide
Antimon(III)sulfid, 98% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361849
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11361849 1 kg 1kg
11371849 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11361849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012521.A1
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1345-04-6 | S3Sb2 | 339.70 g/mol
Den er fremstillet til brug i sikkerhedstændstikker, militær ammunition, sprængstoffer og fyrværkeri. Det bruges også i produktionen af rubinfarvet glas og i plast som et flammehæmmer. percussion caps, camouflage maling, rubin glas
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1345-04-6
Molekylær formel S3Sb2
Molekylvægt (g/mol) 339.70
MDL nummer MFCD00011217
InChI nøgle NVWBARWTDVQPJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Antimony trisulfide
IUPAC navn diantimon(3+)trisulfandiid
SMIL [S--].[S--].[S--].[Sb+3].[Sb+3]
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) sulfide
Smeltepunkt 550°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98.0% min (Metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in HCl with H2S evolution
Formel vægt 339.68
Lugt Odorless
Udseende Black powder
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.