Få mere at vide
Antimon(III)oxid, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Description
Antimon(III)oxid finder anvendelse som flammehæmmende middel, hvor det synergistisk virker med halogenerede materialer. Det bruges i uigennemsigtige glas, keramik og emaljer. Ved fremstilling af optisk og rubinglas tjener antimontrioxid som boblefjerner. Yderligere er det en nyttig katalysator i produktionen af polyethylenterephthalat (PET plast) og vulkanisering af gummi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 1550 °C (sublimering) |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) oxide |
| Smeltepunkt | 656 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,99 % (metalbasis) |
| Tæthed | 5.67 |
| Opløselighedsinformation | Meget let opløselig i vand; opløselig i kaliumhydroxid, saltsyre og eddikesyre; uopløseligt i organiske opløsningsmidler. |
| Show More |
Safety and Handling
- Antimony(III) oxide
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Antimony trioxide, Lead monoxide, Arsenic trioxide