Få mere at vide
Antimony(III) oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. 11330839
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11330839 25 g 25g
11320839 5 g 5g
15475955 50 g 50g
11340839 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11330839 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010641.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Antimon(III)oxid finder anvendelse som flammehæmmende middel, hvor det synergistisk virker med halogenerede materialer. Det bruges i uigennemsigtige glas, keramik og emaljer. Ved fremstilling af optisk og rubinglas tjener antimontrioxid som boblefjerner. Yderligere er det en nyttig katalysator i produktionen af polyethylenterephthalat (PET plast) og vulkanisering af gummi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-64-4
Molekylær formel O3Sb2
Molekylvægt (g/mol) 291.52
MDL nummer MFCD00011214
InChI nøgle GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diantimon(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1550°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) oxide
Smeltepunkt 656°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Very slightly soluble in water; soluble in potassium hydroxide,hydrochloricacid and acetic acid; insoluble in organic solvents.
Formel vægt 291.5
Lugt Odorless
Tæthed 5.67