Få mere at vide
Antimony(III) Oxide, Extra Pure, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15845060
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
50 kg
Emballage:
Fibre carton
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15845060 50 kg Fibre carton -
15835060 2.5 kg Plastic bottle 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15845060 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1078359050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-64-4
Molekylær formel O3Sb2
Molekylvægt (g/mol) 291.52
MDL nummer MFCD00011214
InChI nøgle GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym di-Antimony trioxide
IUPAC navn diantimony(3+) trioxidandiide
SMIL [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) oxide
Fysisk form Solid
Mængde 50 kg
Formel vægt 291.49
Grad Extra Pure
Lugt Odorless
Emballage Fibre carton
Udseende White solid
Damptryk 13.3 hPa at 660°C