Få mere at vide
Antimon(III)oxid, 99%
Beskrivelse
Antimon(III)oxid bruges som katalysator, vulkanisering af gummi, et opacificerende middel til glas, keramik og emaljer. Det bruges som flammehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Antimon(III)oxid anvendes som katalysator, vulkanisering af gummi, et opacificerende middel til glas, keramik og emaljer. Det bruges som flammehæmmer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1550 °C (sublimering) |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony (III) oxide |
| Smeltepunkt | 656 °C |
| Mængde | 2500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 5.67 |
| Merck Index | 14,711 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 291.5 |
| Procent renhed | 99% |