Få mere at vide
Antimon(III)oxid, 99%
Artikelnummer. 11449013
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449013 100 g 100g
11459013 500 g 500g
11469013 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449013 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11123.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291,52 g/mol
Antimon(III)oxid bruges som katalysator, vulkanisering af gummi, et opacificerende middel til glas, keramik og emaljer. Det bruges som flammehæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse
Antimon(III)oxid anvendes som katalysator, vulkanisering af gummi, et opacificerende middel til glas, keramik og emaljer. Det bruges som flammehæmmer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-64-4
Molekylær formel O3Sb2
Molekylvægt (g/mol) 291.52
MDL nummer MFCD00011214
InChI nøgle GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diantimon(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1550 °C (sublimering)
Kemisk navn eller materiale Antimony (III) oxide
Smeltepunkt 656 °C
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Tæthed 5.67
Merck Index 14,711
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 291.5
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony oxide