Få mere at vide
Antimon(III)oxid, 99+%
Artikelnummer. 10072640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10072640 100 g 100g
10125080 1 kg 1kg
11904161 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10072640 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 213471000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-64-4
Molekylær formel O3Sb2
Molekylvægt (g/mol) 291.52
MDL nummer MFCD00011214
InChI nøgle GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Antimony trioxide
IUPAC navn diantimon(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1550 °C
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) oxide
Smeltepunkt 656 °C
Mængde 100 g
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99% min. (Sb2O3)
Lineær formel Sb2O3
Merck Index 15,699
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2,7 mg/l (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i varmt vand, opløselig i konkl. HCL, eddikesyre, svovlsyrer, opløsninger af alkalihydroxider
Formel vægt 291.42
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.