Få mere at vide
Antimony(III) oxide, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-4781799
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11343398
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036314.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Flammehæmmende til en bred vifte af plast, gummi, papir og tekstiler. Katalysator i PET produktion. Aktivator i glasindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-64-4
Molekylær formel O3Sb2
Molekylvægt (g/mol) 291.52
MDL nummer MFCD00011214
InChI nøgle GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diantimon(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1550°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) oxide
Smeltepunkt 656°C
Farve Hvid
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Very-slightly soluble in cold water. Slightly soluble in hot water,dilute sulfuric acid,and nitric acid. Soluble in solutions of alkali hydroxide and sulfides,hydrochloric acid,tartaric acid,and acetic acid
Formel vægt 291.5
Lugt Odorless
Tæthed 5.67 g/cm3