Få mere at vide
Antimon(III)oxid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11343398
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343398 50 g 50g
11333398 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036314.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291,52 g/mol
Flammehæmmende til en bred vifte af plast, gummi, papir og tekstiler. Katalysator i PET produktion. Aktivator i glasindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-64-4
Molekylær formel O3Sb2
Molekylvægt (g/mol) 291.52
MDL nummer MFCD00011214
InChI nøgle GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn diantimon(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1550 °C (sublimering)
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) oxide
Smeltepunkt 656 °C
Farve Hvid
Fysisk form Sintret klump
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Tæthed 5,67 g/cm3
Opløselighedsinformation Meget let opløseligt i koldt vand. Let opløselig i varmt vand, fortyndet svovlsyre og salpetersyre. Opløseligt i opløsninger af alkalihydroxid og sulfider, saltsyre, vinsyre og eddikesyre
Formel vægt 291.5