Få mere at vide
Antimony(III) oxide, 99.9% (metals basis)
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Beskrivelse
Flammehæmmende til en bred vifte af plast, gummi, papir og tekstiler. Katalysator i PET produktion. Aktivator i glasindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1550°C (sublimation) |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) oxide |
| Smeltepunkt | 656°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Sintered Lump |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Very-slightly soluble in cold water. Slightly soluble in hot water,dilute sulfuric acid,and nitric acid. Soluble in solutions of alkali hydroxide and sulfides,hydrochloric acid,tartaric acid,and acetic acid |
| Formel vægt | 291.5 |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |