Få mere at vide
Antimony(III) oxide, 99.6% min
Artikelnummer. p-4407247
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
50g
Artikelnummer. 11377317
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011579.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291.52 g/mol
Den finder anvendelse i flammehæmmere, katalysatorer, batterier og legeringer. Det virker som et opacificerende middel i glas, keramik og emaljer. Det bruges som katalysator ved fremstilling af PET plast (polyethylenterephthalat), og vulkanisering af gummi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-64-4
Molekylær formel O3Sb2
Molekylvægt (g/mol) 291.52
MDL nummer MFCD00011214
InChI nøgle GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Antimony trioxide
IUPAC navn diantimon(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1550°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) oxide
Smeltepunkt 656°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.6% min (Metal basis)
Opløselighedsinformation Poor solubility in water. Slowly dissolves in warm HCl or warm KOH solutions.
Formel vægt 291.5
Lugt Odorless
Udseende White powder
Tæthed 5.67 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Antimony trioxide, Lead monoxide, Arsenic trioxide