Få mere at vide
Antimon(III)oxid, 99,6% min
Beskrivelse
Den finder anvendelse i flammehæmmere, katalysatorer, batterier og legeringer. Det virker som et opacificerende middel i glas, keramik og emaljer. Det bruges som katalysator ved fremstilling af PET plast (polyethylenterephthalat), og vulkanisering af gummi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1550 °C (sublimering) |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) oxide |
| Smeltepunkt | 656 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Analyseprocentområde | 99,6% min (metalbasis) |
| Tæthed | 5.67 |
| Vis mere |