Få mere at vide
Antimon(III)oxid, 99,6% min
Artikelnummer. 11377317
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11377317 50 g 50g
11387317 500 g 500g
11397317 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11377317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011579.18
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1309-64-4 | O3Sb2 | 291,52 g/mol
Den finder anvendelse i flammehæmmere, katalysatorer, batterier og legeringer. Det virker som et opacificerende middel i glas, keramik og emaljer. Det bruges som katalysator ved fremstilling af PET plast (polyethylenterephthalat), og vulkanisering af gummi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1309-64-4
Molekylær formel O3Sb2
Molekylvægt (g/mol) 291.52
MDL nummer MFCD00011214
InChI nøgle GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym Antimony trioxide
IUPAC navn diantimon(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 1550 °C (sublimering)
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) oxide
Smeltepunkt 656 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99,6% min (metalbasis)
Opløselighedsinformation Dårlig opløselighed i vand. Opløses langsomt i varme HCl- eller varme KOH-opløsninger.
Formel vægt 291.5
Lugt Lugtfri
Udseende Hvidt pulver
Tæthed 5,67 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony trioxide, Lead monoxide, Arsenic trioxide