Få mere at vide
Antimon(III)isopropoxid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11348028
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348028 25 g 25g
11358028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036589.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 18770-47-3 | C9H21O3Sb | 299,024 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18770-47-3
Molekylær formel C9H21O3Sb
Molekylvægt (g/mol) 299.024
MDL nummer MFCD00143623
InChI nøgle HYPTXUAFIRUIRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony iii isopropoxide, antimony 3+ tripropan-2-olate, triisopropoxyantimony, acmc-209epx, antimony iii propan-2-olate, antimony 3+ ; propan-2-olate, 2-propanol,antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ ion tris propan-2-olate, antimony 3+ tris propan-2-olate
PubChem CID 3034303
IUPAC navn antimon(3+);propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Sb+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) isopropoxide
Farve Farveløs
Tæthed 1.31 g/mL
Kogepunkt 68 °C (3 mmHg)
Flammepunkt 77 °C (141 °F)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 25 g
FN nummer UN3082
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 298.8
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Væske