Få mere at vide
Antimon(III)iodid, ultratør, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058592
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11330038
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042831.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-44-5 | I3Sb | 502.47 g/mol
Antimon(III)iodid anvendes som dopingmiddel ved fremstilling af termoelektriske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-44-5
Molekylær formel I3Sb
Molekylvægt (g/mol) 502.47
MDL nummer MFCD00016322
InChI nøgle KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
PubChem CID 24630
IUPAC navn triiodostibane
SMIL [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 420°C
Kemisk navn eller materiale Antimony (III) iodide
Smeltepunkt 168°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,710
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,alcohol,acetone,CS2,HCl,KI,SnCl4,C2H7N. Insoluble in CHCl3,and CCl4.Soluble in benzene,alcohol,acetone,carbondisulfide,hydrochloric acid,potassium iodide,tinterachloride,dimethylamine. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in chloroform and carbonterachloride.
Formel vægt 502.46
Procent renhed 99.999%
Lugt Acrid
Emballage Ampul
Følsomhed Moisture sensitive
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) iodide, ultra dry
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Antimony(III) iodide