Få mere at vide
Antimon(III)iodid, ultratør, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11340038
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11340038 10 g 10g
11330038 2 g 2g
11320038 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11340038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042831.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-44-5 | I3Sb | 502.47 g/mol
Antimon(III)iodid anvendes som dopingmiddel ved fremstilling af termoelektriske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-44-5
Molekylær formel I3Sb
Molekylvægt (g/mol) 502.47
MDL nummer MFCD00016322
InChI nøgle KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
PubChem CID 24630
IUPAC navn triiodostibane
SMIL [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 420°C
Kemisk navn eller materiale Antimony (III) iodide
Smeltepunkt 168°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,710
Opløselighedsinformation Soluble in benzene,alcohol,acetone,CS2,HCl,KI,SnCl4,C2H7N. Insoluble in CHCl3,and CCl4.Soluble in benzene,alcohol,acetone,carbondisulfide,hydrochloric acid,potassium iodide,tinterachloride,dimethylamine. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in chloroform and carbonterachloride.
Formel vægt 502.46
Procent renhed 99.999%
Lugt Acrid
Emballage Ampul
Følsomhed Moisture sensitive