Få mere at vide
Antimony(III) iodide, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. p-7050124
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11495040
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035676.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7790-44-5 | I3Sb | 502.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7790-44-5
Molekylær formel I3Sb
Molekylvægt (g/mol) 502.47
MDL nummer MFCD00016322
InChI nøgle KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony iii iodide, stibine, triiodo, antimony triiodide, antimon iii iodid, antimony iodide sbi3, antimony iodide, antimony iii iodide, ultra dry, antimony iii triiodide, hsdb 437, triiodostibine #
PubChem CID 24630
SMIL [Sb+3].[I-].[I-].[I-]
Tekniske data
Kogepunkt 420°C
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) iodide
Smeltepunkt 168°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Perler
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3260
Merck Index 14,710
Opløselighedsinformation Decomposed by water to SbOI.
IUPAC navn triiodostibane
Formel vægt 502.46
Procent renhed 99.998%
Lugt Acrid
Emballage Ampul
Følsomhed Moisture sensitive