Få mere at vide
Antimon(III) jodid, ultratør, 99,998% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Ampuleret under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 420 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) iodide |
| Smeltepunkt | 168 °C |
| Navn note | Ultratør |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 1 g |
| Lugt | Acrid |
| Emballage | Ampul |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Vis mere |