Få mere at vide
Antimony(III) Fluoride, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 376°C/1013 hPa |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) Fluoride |
| Smeltepunkt | 292°C |
| Mængde | 250 g |
| Tæthed | 4.38 g/cm3 at 20°C |
| MDL nummer | MFCD00011218 |
| Synonym | Antimony(III) fluoride, Antimony trifluoride, Antimony(III) fluoride |