Få mere at vide
Antimon(III)fluorid, 99+%
Artikelnummer. 11387157
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387157 500 g 500g
11377157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011492.36
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7783-56-4 | F3Sb | 178,755 g/mol
Antimon(III)fluorid bruges som reagens i uorganisk og organofluorkemi. Det fungerer som et fluoreringsreagens og galvaniseringsmiddel. Yderligere bruges det til fremstilling af farvestof, keramik, porcelæn, keramiske emaljer og glasurer. Det bruges til fremstilling af Freon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-56-4
Molekylær formel F3Sb
Molekylvægt (g/mol) 178.76
MDL nummer MFCD00011218
InChI nøgle GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
PubChem CID 24554
IUPAC navn trifluorostibane
SMIL F[Sb](F)F
Tekniske data
Kogepunkt 376 °C
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) fluoride
Smeltepunkt 292 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 4.379 g/mL
FN nummer UN2923
Merck Index 14,709
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, methanol og acetone. Uopløselig i ammoniak.
Formel vægt 178.75
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Antimony(III) fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Antimony triflouride