Få mere at vide
Antimony(III) fluoride, 98%
Artikelnummer. p-7021653
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11427996
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14068.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-56-4 | F3Sb | 178.755 g/mol
Antimon(III)fluorid bruges som reagens i uorganisk og organofluorkemi. Det fungerer som et fluoreringsreagens og galvaniseringsmiddel. Yderligere bruges det til fremstilling af farvestof, keramik, porcelæn, keramiske emaljer og glasurer. Det bruges til fremstilling af freon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Antimon(III)fluorid anvendes som reagens i uorganisk og organofluorkemi. Det fungerer som et fluoreringsreagens og galvaniseringsmiddel. Yderligere bruges det til fremstilling af farvestof, keramik, porcelæn, keramiske emaljer og glasurer. Det bruges til fremstilling af freon.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol og acetone. Uopløseligt i ammoniak.
Noter
Fugtfølsom. Det er uforeneligt med syrer, perchlorsyre, vand og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-56-4
Molekylær formel F3Sb
Molekylvægt (g/mol) 178.76
MDL nummer MFCD00011218
InChI nøgle GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
PubChem CID 24554
IUPAC navn trifluorostibane
SMIL F[Sb](F)F
Tekniske data
Kogepunkt 376°C
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) fluoride
Smeltepunkt 292°C
Mængde 50 g
FN nummer UN2923
Merck Index 14,709
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol and acetone. Insoluble in ammonia.
Formel vægt 178.75
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 4.379