Få mere at vide
Antimony(III) fluoride, 98%
Beskrivelse
Antimon(III)fluorid bruges som reagens i uorganisk og organofluorkemi. Det fungerer som et fluoreringsreagens og galvaniseringsmiddel. Yderligere bruges det til fremstilling af farvestof, keramik, porcelæn, keramiske emaljer og glasurer. Det bruges til fremstilling af freon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Antimon(III)fluorid anvendes som reagens i uorganisk og organofluorkemi. Det fungerer som et fluoreringsreagens og galvaniseringsmiddel. Yderligere bruges det til fremstilling af farvestof, keramik, porcelæn, keramiske emaljer og glasurer. Det bruges til fremstilling af freon.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol og acetone. Uopløseligt i ammoniak.
Noter
Fugtfølsom. Det er uforeneligt med syrer, perchlorsyre, vand og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 376°C |
| Kemisk navn eller materiale | Antimony(III) fluoride |
| Smeltepunkt | 292°C |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN2923 |
| Merck Index | 14,709 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,methanol and acetone. Insoluble in ammonia. |
| Formel vægt | 178.75 |
| Procent renhed | 98% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |