Få mere at vide
Antimon(III)ethoxid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11374758
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374758 5 g 5g
11354758 25 g 25g
11364758 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11374758 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043097.06
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 10433-06-4 | C6H15O3Sb | 256,943 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10433-06-4
Molekylær formel C6H15O3Sb
Molekylvægt (g/mol) 256.943
MDL nummer MFCD00015123
InChI nøgle JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony triethoxide, triethoxyantimony, acmc-20alrx, sb oet 3, antimony iii ethoxide, antimony 3+ ; ethanolate, ethanol, antimony 3+ salt 9ci, antimony 3+ tris ethoxide, antimony 3+ ion tris ethoxide
PubChem CID 66326
IUPAC navn antimon(3+);ethanolat
SMIL CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Sb+3]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Antimony (III) ethoxide
Tæthed 1.524 g/mL
Kogepunkt 95 °C (11 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 5 g
FN nummer UN3082
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 256.9
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Væske