Få mere at vide
Antimon(III)ethoxid, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Antimony (III) ethoxide |
| Tæthed | 1.524 g/mL |
| Kogepunkt | 95°C (11 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 256.9 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Vis mere |