Få mere at vide
Antimony(III) chloride, ultra dry, 99.999% (metals basis)
Artikelnummer. p-7058911
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11395757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043449.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Antimontrichlorid anvendes som kloreringsmiddel, som brandsikringsmiddel i tekstiler; i bronseringsstål og som bejdsemiddel i farvning samt ætsende i medicin. Det bruges også som et apoptosemiddel, der bruges til at påvise kolesteroler og carotenoider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-91-9
Molekylær formel Cl3Sb
Molekylvægt (g/mol) 228.11
MDL nummer MFCD00011212
InChI nøgle FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Tekniske data
Kogepunkt 223.5°C
Kemisk navn eller materiale Antimony (III) chloride
Smeltepunkt 73.4°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Krystaller
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1733
Merck Index 14,707
Opløselighedsinformation It is soluble in alcohol and acetone and acids.
IUPAC navn trichlorostibane
Formel vægt 228.11
Procent renhed 99.999%
Lugt Pungent
Emballage Ampul
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.14 g/mL