Få mere at vide
Antimon(III)chlorid, ultratør, 99,999% (metalbasis)
Product Code. 11395757
Change view
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11395757 25 g 25g
11315767 100 g 100g
11305767 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11395757 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043449.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228,11 g/mol
Antimontrichlorid anvendes som kloreringsmiddel, som brandsikringsmiddel i tekstiler; i bronseringsstål og som bejdsemiddel i farvning samt ætsende i medicin. Det bruges også som et apoptosemiddel, der bruges til at påvise kolesteroler og carotenoider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-91-9
Molekylær formel Cl3Sb
Molekylvægt (g/mol) 228.11
MDL nummer MFCD00011212
InChI nøgle FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Specifications
Kogepunkt 223,5 °C
Kemisk navn eller materiale Antimony (III) chloride
Smeltepunkt 73,4 °C
Navn note Ultratør
Fysisk form Krystaller
Mængde 25 g
Lugt Gennemtrængende
Emballage Ampul
Følsomhed Fugtfølsom
Assay Procent Noter (metalbasis)
Tæthed 3.14 g/mL
FN nummer UN1733
Merck Index 14,707
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i alkohol, acetone og syrer.
IUPAC navn trichlorostibane
Formel vægt 228.11
Procent renhed 99.999%