Få mere at vide
Antimony(III) chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32238080
Skift visning
Mængde:
45 kg
Artikelnummer. Mængde
32238080 45 kg
1 options
Artikelnummer. 32238080 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8146569045
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 233°C (1013 hPa)
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) chloride
Smeltepunkt 73°C
CAS 10025-91-9
Mængde 45 kg
Tæthed 3.14 g/cm³ at 20°C
Synonym Antimony(III) chloride, Antimonous acid, Antimony trichloride, Antimony(III) chloride
Molekylvægt (g/mol) 228.12
Grad Not Available