Få mere at vide
Antimony(III) Chloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15860061
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15860061 1 kg
15826530 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15860061 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8146561000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-91-9
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 228.12
Tekniske data
Kogepunkt 233°C/1013 hPa
Kemisk navn eller materiale Antimony(III) Chloride
Smeltepunkt 73°C
Mængde 1 kg
Tæthed 3.14 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00010938
Synonym Antimony(III) chloride, Antimonous acid, Antimony trichloride, Antimony(III) chloride