Få mere at vide
Antimony(III Chloride, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Artikelnummer. 15682000 Shop alle Solstice Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15682000 500 g Glass bottle 500g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15682000 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 215783500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kogepunkt 283°C
Kemisk navn eller materiale Antimony(Iii) Chloride
Smeltepunkt 73.4°C
CAS 10025-91-9
Farve White
Fysisk form Crystalline, Powder
Mængde 500 g
Molekylær formel Cl3Sb
Lineær formel SbCl3
MDL nummer MFCD00011212
FN nummer UN1733
Synonym antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
InChI nøgle FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
IUPAC navn antimony(3+) trichloride
Molekylvægt (g/mol) 228.11
PubChem CID 24814
ChEBI CHEBI:74856
Formel vægt 228.12g/mol
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus
Emballage Glass bottle
Damptryk 1mmHg (49°C)
Tæthed Vapor Density: 7.9 (vs air)